Få mere at vide
5-Methylbenzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30135260
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135260 10 g
17974655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28878510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-85-6
Molekylær formel C7 H7 N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Synonym 1H-Benzotriazole, 5-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-methyl- (6CI,7CI), 6-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 5M-BTA, 5MBT, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Tolyltriazole, NSC 122012, TTA, Tolutriazole, Verzone VT 120M
IUPAC navn 5-methyl-1H-benzotriazol
SMIL Cc1ccc2[nH]nnc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1H-benzotriazole
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Formel vægt 133.064