Få mere at vide
5-Methylbenzofuroxan, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11452088
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452088 1 g 1g
11462088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15124.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19164-41-1
Molekylær formel C7H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 150.137
MDL nummer MFCD00068057
InChI nøgle HCWVKDOCXDWFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzofuroxan, benzofurazan, 5-methyl-, 1-oxide, 5-methylbenzofurazan-1-oxide, 5-methyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-methylbenzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-methyl-, monooxide, 5-methylbenzofurazan 1-oxide, acmc-20am21, 5-methylbenzfurazan-1-oxide, 5-methylbenzofurazan n-oxide
PubChem CID 140486
IUPAC navn 5-methyl-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
SMIL CC1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzofuroxan
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 137386
Formel vægt 150.15
Procent renhed 97%