Få mere at vide
5-Methylbenzo[b]thiophene, 97%
Artikelnummer. 11490533
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490533 1 g 1g
11400543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12666.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14315-14-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
5-Methylbenzo[b]thiophen er nyttig i substitueret thiophen til proteomisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methylbenzo[b]thiophen er nyttig i substitueret thiophen til proteomisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14315-14-1
Molekylær formel C9H8S
Molekylvægt (g/mol) 148.22
MDL nummer MFCD00052509
InChI nøgle DOHZWDWNQFZIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 5-methyl, 5-methylbenzothiophene, 5-methyl-benzo b thiophene, 5-methylthianaphthene, 5-methyl-benzothiophene, benzothiophene, 5-mehyl, 5-methyl benzo b thiophene
PubChem CID 84346
IUPAC navn 5-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzo[b]thiophene
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 71°C to 73°C (0.6 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 109866
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 148.23
Procent renhed 97%