Få mere at vide
5-methylbenzo[b]thiophen-2-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147282
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10147282 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10670475 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07149CB
Kemiske identifikatorer
CAS 22962-49-8
Molekylær formel C10H10OS
Molekylvægt (g/mol) 178.25
MDL nummer MFCD05865151
InChI nøgle NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
PubChem CID 2794801
IUPAC navn (5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)methanol
SMIL CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.25
Procent renhed 97%