Få mere at vide
5-Methylbenzimidazole, 98%
Artikelnummer. 11428516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428516 5 g 5g
11438516 25 g 25g
11448516 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15957.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-97-1 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
5-Methylbenzimidazol bruges som en kamfererstatning. Det bruges også som fint kemisk og medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methylbenzimidazol bruges som en kamfererstatning. Det bruges også som fint kemisk og medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
(25mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 614-97-1
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.166
MDL nummer MFCD00010740
InChI nøgle RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-benzimidazole, benzimidazole, 5-methyl, ethyl 4-cyanophenylalaninate, 1h-benzimidazole, 6-methyl, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 6-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 5mb
PubChem CID 11979
ChEBI CHEBI:40205
IUPAC navn 6-methyl-lH-benzimidazol
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzimidazole
Smeltepunkt 112°C to 117°C
Kogepunkt 169°C to 172°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2628
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform (25mg/ml).
Formel vægt 132.17
Procent renhed 98%