Få mere at vide
5-Methylbenzen-1,3-diol Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30466066
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30466066 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30466066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312275100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Molekylær formel C7H8O2 . H2O
Mængde 100 mg
Synonym Orcinol Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMIL O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Formel vægt 142.063