Få mere at vide
5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051900
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051900 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120511-74-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, (3-Cyanomethyl-5-methylphenyl)acetonitrile, 5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-6-10(2-4-12)8-11(7-9)3-5-13/h6-8H,2-3H2,1H3
SMIL Cc1cc(CC#N)cc(CC#N)c1
IUPAC navn 2-[3-(cyanomethyl)-5-methylphenyl]acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 170.0844 g/mol