Få mere at vide
5-Methylamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 107095-01-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 O2 Se |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2Se/c1-8-5-3-2-4-6(10-14-9-4)7(5)11(12)13/h2-3,8-10H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2N[Se]Nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-4-nitro-1,3-dihydro-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.12 |
| Formel vægt | 259.9812 |