Få mere at vide
5-Methyl Tetrazol, TRC
Artikelnummer. 30467554
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30467554 25 g
1 options
Artikelnummer. 30467554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33025525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl Tetrazole
CAS 4076-36-2
Molekylær formel C2H4N4
Mængde 25 g
Synonym 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
SMIL Cc1nnn[nH]1
IUPAC navn 5-methyl-1H-tetrazol
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Formel vægt 84.0436