Få mere at vide
5-Methyl Tetrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl Tetrazole |
| CAS | 4076-36-2 |
| Molekylær formel | C2H4N4 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6) |
| SMIL | Cc1nnn[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1H-tetrazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.08 |
| Formel vægt | 84.0436 |