Få mere at vide
5-Methyl-pyrazin-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30465591
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30465591 1 g
1 options
Artikelnummer. 30465591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3259411G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 5521-55-1
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
SMIL Cc1cnc(cn1)C(=O)O
IUPAC navn 5-methylpyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0429