Få mere at vide
5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone [Pirfenidone], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirfenidone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| Formel vægt | 185.0841 |