Få mere at vide
5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridon-d5 (Pirfenidon-d5), TRC
Artikelnummer. 30469996
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30469996 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32589810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-62-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H5 H6 N O
Mængde 10 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 5-methyl-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 190.25
Formel vægt 190.1154
Procent renhed >95