Få mere at vide
5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide |
| CAS | 724429-16-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. G (EP), Leflunomide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-3-5-10(6-4-8)14-12(15)11-7-13-16-9(11)2/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1ccc(NC(=O)c2cnoc2C)cc1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-N-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| Vis mere |