Få mere at vide
5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051792
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051792 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051792 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
CAS 724429-16-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. G (EP), Leflunomide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-3-5-10(6-4-8)14-12(15)11-7-13-16-9(11)2/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2cnoc2C)cc1
IUPAC navn 5-methyl-N-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 216.0899 g/mol