Få mere at vide
5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| CAS | 61643-23-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Leflunomide Imp. C (EP), Leflunomide USP Related Compound C, Leflunomide USP RC C, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Related Compound C, Leflunomide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Vis mere |