Få mere at vide
5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049618
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049618 100 mg
30052350 25 mg
30459146 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049618 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 61643-23-0
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. C (EP), Leflunomide USP Related Compound C, Leflunomide USP RC C, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Related Compound C, Leflunomide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 270.0616 g/mol