Få mere at vide
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| CAS | 1403564-06-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F |
| Vis mere |