Få mere at vide
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051414
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051414 100 mg
30049758 25 mg
30463993 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 1403564-06-6
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
SMIL Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 270.0616 g/mol