missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide |
| CAS | 24477-36-9 |
| Molekylær formel | C13H15N3O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)-3-isoxazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-9-8-12(16-20-9)13(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)21(14,18)19/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,17)(H2,14,18,19) |
| SMIL | O=C(C1=NOC(C)=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C2 |
| IUPAC navn | 5-methyl-N-(4-sulfamoylphenethyl)isoxazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.34 |
| Formel vægt | 309.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?