Få mere at vide
5-Methylmyosmin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl Myosmine |
| CAS | 102780-52-9 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-5-9(7-11-6-8)10-3-2-4-12-10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cncc(c1)C2=NCCC2 |
| IUPAC navn | 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-methylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vægt | 160.1 |