Få mere at vide
5-Methyl-L-norleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-L-norleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 145.1103 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |