Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-methyl-DL-tryptophan, 98 %
Artikelnummer. 10725051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10725051 250 mg Glasflaske 250mg
10745221 1 g Glasflaske 1g
11956601 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725051 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 127972500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 951-55-3 | C12H14N2O2 | 218.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-55-3
Molekylær formel C12H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 218.26
MDL nummer MFCD00005652
InChI nøgle HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-dl-tryptophan, 5-methyltryptophan, 2-amino-3-5-methyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-methyl, dl-5-methyltryptophan, 5-methyl-tryptophan, 2-amino-3-5-methylindol-3-yl propanoic acid, 5-methyl tryptophan, dl, 5-methyltryptophan #, pubchem20652
PubChem CID 92852
ChEBI CHEBI:52524
IUPAC navn 2-amino-3-(5-methyl-lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL CC1=CC=C2NC=C(CC(N)C(O)=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-DL-tryptophan
Smeltepunkt 280.0°C to 282.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 22,II,471
Formel vægt 218.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver