Få mere at vide
5-Methyl-d3-amino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Artikelnummer. 30466659
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30466659 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28693725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-d3-amino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
CAS 1246815-24-6
Molekylær formel C7H3D3N4O2Se
Mængde 25 mg
Synonym N-Methyl-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amine-d3
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O2Se/c1-8-5-3-2-4-6(10-14-9-4)7(5)11(12)13/h2-3,8H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2n[se]nc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitro-N-(trideuteriomethyl)-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amine
Molekylvægt (g/mol) 260.13
Formel vægt 260.9844