Få mere at vide
5-Methylcytosin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylcytosine Hydrochloride |
| CAS | 58366-64-6 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl-, monohydrochloride (9CI), Cytosine, 5-methyl-, hydrochloride (6CI), 5-Methylcytosine hydrochloride, 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine hydrochloride, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 5-Methyl cytosine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H |
| SMIL | Cl.CC1=CNC(=O)N=C1N |
| IUPAC navn | 4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-on; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.59 |
| Formel vægt | 161.0356 |