Få mere at vide
5-Methyl Chrysene, TRC
Artikelnummer. 30040563
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040563 50 mg
30040905 5 mg
18090060 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26513550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3697-24-3
Molekylær formel C19 H14
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Synonym Chrysene, 5-methyl-, 5-Methylchrysene, NSC 407620
IUPAC navn 5-methylchrysene
SMIL Cc1cc2ccccc2c3ccc4ccccc4c13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylchrysene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3
Formel vægt 242.1096
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.