Få mere at vide
5-Methyl Chrysene (1mg/mL In Dichloromethane), TRC
Artikelnummer. 30401322
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30401322 5 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30401322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT11455X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylchrysene
CAS 3697-24-3
Molekylær formel C19 H14
Mængde 5 x 1 mL
Synonym Chrysene, 5-methyl-, 5-Methylchrysene, NSC 407620
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3
SMIL Cc1cc2ccccc2c3ccc4ccccc4c13
IUPAC navn 5-methylchrysene
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Formel vægt 242.1096
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5-Methylchrysene 1 mg/mL