missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-bis-(2-aminophenoxymethylene)-N,N,N’,N’-tetraacetate Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30478725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29414025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-bis-(2-aminophenoxymethylene)-N,N,N',N'-tetraacetate Methyl Ester
CAS 96315-10-5
Molekylær formel C27H34N2O10
Mængde 25 mg
Synonym 5-Methyl-Bis-(2-Aminophenoxymethylene)-N,N,N,N-Tetraacetate Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O10/c1-19-10-11-21(29(17-26(32)36-4)18-27(33)37-5)23(14-19)39-13-12-38-22-9-7-6-8-20(22)28(15-24(30)34-2)16-25(31)35-3/h6-11,14H,12-13,15-18H2,1-5H3
SMIL COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)anilino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 546.57
Formel vægt 546.2213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.