Få mere at vide
5' '-Methyl-apixaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5''''-Methyl-apixaban |
| CAS | 1686149-74-5 |
| Molekylær formel | C26 H27 N5 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5''''-Methyl-apixaban, 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-[4-(5-methyl-2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-7-oxo- (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-[4-(5-methyl-2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide (ACI), 1-(4-Methoxyphenyl)-6-[4-(5-methyl-2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27N5O4/c1-16-3-12-22(32)30(15-16)18-6-4-17(5-7-18)29-14-13-21-23(25(27)33)28-31(24(21)26(29)34)19-8-10-20(35-2)11-9-19/h4-11,16H,3,12-15H2,1-2H3,(H2,27,33) |
| SMIL | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CC(C)CCC5=O |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxyphenyl)-6-[4-(5-methyl-2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.524 |
| Formel vægt | 473.206 |