missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-8-hydroxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-8-hydroxycoumarin |
| CAS | 36651-81-7 |
| Molekylær formel | C10H8O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-Hydroxy-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(O)c2OC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC navn | 8-hydroxy-5-methylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?