Få mere at vide
5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-d3-5-propyl-2-dioxanone |
| CAS | 1184973-36-1 |
| Molekylær formel | C8 D3 H11 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Propyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxan-2-one, 5-(Methyl-d3)-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, 2-(Methyl-d3)-2-propyl-1,3-propanediol cyclic carbonate, Carbonic acid 2-(methyl-d3)-2-propyltrimethylene ester, 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one-d3, 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one-D3 (5-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1(CCC)COC(=O)OC1 |
| IUPAC navn | 5-propyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.21 |
| Formel vægt | 161.1131 |