Få mere at vide
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050818
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050818 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050818 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0782.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
CAS 7148-50-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), Carisoprodol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCC1(C)COC(=O)OC1
IUPAC navn 5-methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 158.0943 g/mol