Få mere at vide
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one |
| CAS | 7148-50-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), Carisoprodol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1(C)COC(=O)OC1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one |
| Vis mere |