missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) |
| CAS | 76-94-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Phenobarbital Imp. C (EP), 2,4,6-Trioxo-5-methyl-5-phenylhexahydropyrimidine, 5-Methyl-5-phenylbarbituric acid, 5-Methyl-5-phenylbarbityric acid, Eudan, Heptobarbital, Mephebarbital, Methylphenylbarbital, NSC 80543, Phenylmethylbarbituric acid, Rutonal, Phenobarbital Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-11(7-5-3-2-4-6-7)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMIL | CC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-methyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylmethylbarbituric Acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?