Få mere at vide
5-Methyl-5-phenylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 6843-49-8 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Hydantoin, 5-methyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Methyl-5-phenylhydantoin, 5-Methyl-5-phenylhydantoin, 5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, NSC 14839 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| SMIL | CC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vægt | 190.0742 |