Få mere at vide
5-Methyl-5-phenylhydantoin, 99%
Artikelnummer. 10634682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10634682 5 g Glasflaske 5g
10445105 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177680050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6843-49-8 | C10H10N2O2 | 190.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6843-49-8
Molekylær formel C10H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.2
MDL nummer MFCD00005265
InChI nøgle JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93043
IUPAC navn 5-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199°C to 201°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 24, I, 347
Synonym 5-methyl-5-phenylhydantoin, hydantoin, 5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione,5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl, mpid standard, acmc-20m4pt, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-, r, 2, 5-methyl-5-phenyl, +/--5-methyl-5-phenylhydantoin
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver