Få mere at vide
5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30480069
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30480069 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30480069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323285500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 41172-57-0
Molekylær formel C6H7NO3
Mængde 500 mg
Synonym Methyl 5-Methyloxazole-4-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3
SMIL CC1=C(C(OC)=O)N=CO1
IUPAC navn methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 141.12
Formel vægt 141.04