Få mere at vide
5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 41172-57-0 |
| Molekylær formel | C6H7NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 5-Methyloxazole-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C(OC)=O)N=CO1 |
| IUPAC navn | methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.12 |
| Formel vægt | 141.04 |