missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30467692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30467692 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3232852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 41172-57-0
Molekylær formel C6H7NO3
Mængde 2.5 g
Synonym Methyl 5-Methyloxazole-4-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3
SMIL CC1=C(C(OC)=O)N=CO1
IUPAC navn methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 141.12
Formel vægt 141.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.