Få mere at vide
5-Methyl-4-nitroimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-4-nitroimidazole |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-4(7(8)9)6-2-5-3/h2H,1H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 127.0382 |