Få mere at vide
5-methyl-4-isoxazolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541512
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541512 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10436652 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00271EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 321309-26-6
Molekylær formel C4H4ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 181.59
MDL nummer MFCD02681975
InChI nøgle STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2776141
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 181.6
Procent renhed 95%