Få mere at vide
5-methyl-4-isoxazolcarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371573
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371573 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10349382 1 g Ravglasflaske 1g
10265514 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371573 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26302CB
Kemiske identifikatorer
CAS 67305-24-2
Molekylær formel C5H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 145.542
InChI nøgle ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
PubChem CID 2759917
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 145.54
Procent renhed 97%