Få mere at vide
5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948434
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948434 250 mg 250mg
30948310 100 mg 100mg
30935322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30948434 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD00797635250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
CAS 2304634-94-2
Molekylær formel C13H17BN2O2
MDL nummer MFCD18715578
Mængde 250 mg
SMIL N#CC1=NC=C(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Molekylvægt (g/mol) 244.10
Procent renhed 97%