Få mere at vide
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052735
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052735 25 mg
30049463 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052735 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0686.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMIL Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 203,0582 g/mol