Få mere at vide
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carboxylsyre, 99 %
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 191 °C til 193 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 164939 |
| Formel vægt | 203.2 |
| Procent renhed | 99% |