Få mere at vide
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carboxylsyre, 99 %
Artikelnummer. 15460817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460817 25 g 25g
15470817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01142.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1136-45-4
Molekylær formel C11H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 203.197
MDL nummer MFCD00003153
InChI nøgle PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
PubChem CID 14343
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 191°C to 193°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 164939
Formel vægt 203.2
Procent renhed 99%