Få mere at vide
5-methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374372
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10374372 1 g 1g
10782093 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374372 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00502DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16883-16-2
Molekylær formel C11H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 221.64
MDL nummer MFCD00052205
InChI nøgle HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2700g/mL
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.64
Procent renhed 90%