Få mere at vide
(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101212
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10101212 1 g 1g
11390547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00513DA
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-01-3
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD02677687
InChI nøgle KJGJWCJXSLAKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl methylamine, 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 4-isoxazolemethanamine,5-methyl-3-phenyl, 4-aminomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-methaneamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methanamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 2776151
IUPAC navn (5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methanamin
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%