Få mere at vide
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421303
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10421303
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00503DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-56-8
Molekylær formel C10H8ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 257.688
MDL nummer MFCD06658966
InChI nøgle GXQBTNFENYVPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl sulfone, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 18525696
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 257.7
Procent renhed 97%