Få mere at vide
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 1136-45-4 |
| Molekylær formel | C11 H9 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0582 |