Få mere at vide
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %
Artikelnummer. 11440681
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440681 1 g 1g
11450681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440681 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20145.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1198-98-7 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-98-7
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00085133
InChI nøgle VRRLZUXQTZOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethyloxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 1,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-8ci 9ci
PubChem CID 98806
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Mængde 1 g
Formel vægt 223.28
Procent renhed 97%