Få mere at vide
5-Methyl-3-methylene-2-hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-methylene-2-hexanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-6(2)5-7(3)8(4)9/h6H,3,5H2,1-2,4H3 |
| Formel vægt | 126.1045 |